  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Drogvizsgáló készletek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A gyorsteszt készlet tiltott kábítószerek kimutatására szolgál különböző vizsgálati anyagokból. A készlet 200 vizsgálat elvégzéséhez elegendő reagenst...
Katalógus szám: (321761U)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Katalógus szám: (SUREAMCAL)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Katalógus szám: (SUREBUS)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
1 - 8  of 10
  1  2  Következő