  • Kritériumok
    • Raktáron (73)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Csőszorítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/45/18989945.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Permanently elastic hose clamps made of white POM.
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Nickel-plated brass.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Hose clip sleeve made of stainless steel 1.4016, screw zinc coated, with screw thread.
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Normál lezáró
PP, autoklávozható
Kizárólag regenerált cellulóz membránokhoz
A víznél könnyebb, ezért rendszerint lezáró súlyokkal haszn...
Katalógus szám: (BOCH7760)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Tubing clamps made of nickel plated steel.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Polyamide, coloured
Katalógus szám: (BOCH12545)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   Made of stainless steel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (NALG6165-0002)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   This pinch clamp made of PP enables precise, one-hand regulation of fluid flow − from completely open to restricted flow to completely closed.
UOM:  1 * 12 DB
1 - 8  of 44
  1  2  3  4  5  6  Következő 