Szeretne újra bejelentkezni?
Magnetic stirring bars, oval
Gyártó: COWIE
PTFE covered. For stirrers with rare earth magnetic core the magnetic attraction is 1,5 to 2 times stronger than conventional stirrers. The magnetic core is made from a combination of samarium and cobalt. The rare earth stirrers will continue to function at full strength for many years as the magnetism remains for longer.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Oval, rare earth
Típus Hossz Átmérő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Ritkaföldfém 40 mm 20 mm 1 COWI001.640.RE
Ritkaföldfém 15 mm 6 mm 1 COWI001.615.RE
Ritkaföldfém 50 mm 20 mm 1 COWI001.650.RE
Ritkaföldfém 20 mm 10 mm 1 COWI001.620.RE
Ritkaföldfém 25 mm 12 mm 1 COWI001.625.RE
Ritkaföldfém 64 mm 20 mm 1 COWI001.664.RE
Ritkaföldfém 35 mm 16 mm 1 COWI001.635.RE
Ritkaföldfém 10 mm 5 mm 1 COWI001.610.RE
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség