Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
elkeszitett-mikrobiologiai-taptalaj
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/75/18989675.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"96"
Rendezés:
Katalógus szám: (1B1494-1L)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Terrific Broth Medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific Bro...
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sokféle mikrobiológiai feladathoz ajánlottak.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sokféle mikrobiológiai felhasználásra alkalmasak.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Mikrobiológiai táptalajok tasakokban, nagy mintatérfogatokhoz ajánlottak.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Használatra kész táptalajok, amelyek az élelmiszeriparban, víz- és környezetvédelemben, valamint a gyógyszeriparban szokásos mikrobiológiai vizsgálato...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A lemezek külseje táptalajjal van bevonva, felületek és folyadékok félkvantitatív monitorozására szolgálnak. A DipSlide készlettel végzett teszt alkal...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Táptalaj lemezek felületek és folyadékok félkvantitatív monitorozásához. A DipSlide lemezzel végzett teszt a mikroorganizmusok jelenlétének megbízható...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Plate, 90 mm, Sabouraud 4% glucose chloramphenicol agar , Alkalmazás: Yeast, Szabvány: USP, EuPh, Töltés: 20 ml
1 - 8  of 96
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Következő