  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tápegységek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/70/18989670.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (700-1285)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR PerfectBlue™ power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR PerfectBlue™ power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Expedeon
Leírás:   Electrophoresis power supply, EPS-300X, Feszültség, V: 10 - 300
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Gyártó:  CONSORT
Leírás:   Az elektroforézis tápegységek használhatók horizontális és vertikális rendszerekhez, DNS-szekvenáláshoz, síkágyas izoelektromos fókuszáláshoz, elektro...
Katalógus szám: (732-1695)
Gyártó:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Leírás:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (732-2381)
Gyártó:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Leírás:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  CONSORT
Leírás:   Adapterek párban, 2 mm dugó 4 mm-es foglalatba (E204), Mert: Consort tápegységekhez
1 - 8  of 16
  1  2  Következő 