  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szövet kezelő fürdők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/16/18989916.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (720-2423)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A megbízható W20 hisztológiai célra alkalmas vízfürdő ideális a paraffin metszeten létrejövő ráncok és egyéb torzulások korrigálására. A készülék alac...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOEI145951-2)
Gyártó:  BOEKEL SCIENTIFIC
Leírás:   Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (453-0038)
Gyártó:  GESTIGKEIT HARRY
Leírás:   Suitable for continuous operation. Usable surface: 610×160 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (631-1300)
Gyártó:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Leírás:   The tissue float bath has a black anodised aluminium interior, the housing is powder coated aluminium. The unit has precise temperature regulation whi...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4