  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vérvételi csövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/20/18989320.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Rendezés:
Katalógus szám: (SLIN39375T)
Gyártó:  STERILIN
Leírás:   Glass, wide neck, with screw cap.
UOM:  1 * 420 DB
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   PET, transparent.
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   PP, with transparent label
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   The test tubes are made from Polyethylene terephthalate (PET). Resistant to mechanical stress, centrifugation, breakage during standard procedures of ...
Gyártó:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Leírás:   PET, transparent
1 - 8  of 20
  1  2  3  Következő