  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Egészségügyi eszközök
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (AESCFR010R)
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AESCGB169R)
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Micro-Line drill handpiece for exchangeable chucks. Features power and stability during skull perforations.
UOM:  1 * 1 DB