  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "jeloelo-szalagok"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/26/18944926.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor...
Katalógus szám: (MMMA766SG5033)
Gyártó:  3M
Leírás:   3M™ Hazard Marking Vinyl Tape 766,vinyl backing with a rubber adhesive. Used for marking of equipment pinch points or gears for warning purposes, temp...
UOM:  1 * 24 Roll
Gyártó:  ULTRATAPE
Leírás:   Anyaga: vinil polimer.
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Warning tape, black/yellow, Szélesség: 75 mm, Hossz: 500,0 m
1 - 4  of 4