  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Molekuláris biológiai festékek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"52"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VividPro Plus™ is a fluorescent protein stain that can be used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels.
Katalógus szám: (K830-100ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity suitable for ELISA and solution assays. Offers faster sign...
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (N600-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Quick-View fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in a...
UOM:  1 * 5 ml
Katalógus szám: (N734-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Katalógus szám: (J644-100ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for gel electrophoresis used to visualise proteins.
Katalógus szám: (J239-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ultra pure magenta loading dye.
UOM:  1 * 5 ml
1 - 8  of 52
  1  2  3  4  5  6  7  Következő