Szeretne újra bejelentkezni?
  • Criteria
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    VWR Collection (1) VWR Chemicals (11) Biotium (10)
    RAL (REACTIFS RAL SA) (8) PanReac AppliChem (1) MP Biomedicals (1)
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Mikribiológiai festékek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Stains for microorganisms
Katalógus szám: (A8112.0015)
Beszállító:  PanReac AppliChem
Leírás:   Rakoff staining solution for microscopy
UOM:  1 * 15 ml
Beszállító:  Biotium
Leírás:   Fluorescent mitochondrial membrane potential dyes
Katalógus szám: (ICNA093030000)
Beszállító:  MP Biomedicals
Leírás:   Mycoplasma stain kit
UOM:  1 * 1 KIT
Beszállító:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Leírás:   RAL stains for use in bacteriology
1 - 5  of 5