  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
hematologiai-szinezekek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/50/18374050.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Gurr termékek valódi minőséget jelentenek a mikroszkópiás színezékek és festékek körében.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Gurr® puffertabletták mikroszkópiás festőoldatok preparálásához szükségesek.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Staining solutions used in histology and cytology for the counterstaining of the cell nuclei red. Classically in a Gram staining and endospore stainin...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Leishman stains are designed to differentiate and identify leukocytes.
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Papanicolaou (PAP) staining solution specifically selected for diagnosis applications.
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Leírás:   For cell counts and search for atypical cells. Cytological staining of blood or bone marrow smears:
1 - 6  of 6