  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroplate állványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/00/18709600.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  TENAK A/S
Leírás:   This is a complete range of racks for microtiterplates for use in chest freezers.
Gyártó:  TENAK A/S
Leírás:   Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Gyártó:  TENAK A/S
Leírás:   These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Gyártó:  TENAK A/S
Leírás:   Complete range of racks for microtiter plates for use in upright freezers, made of stainless steel. The racks can either be used as one plate per shel...
Gyártó:  TENAK A/S
Leírás:   Stainless steel standard microplate racks.
Gyártó:  GLW
Leírás:   These racks are commonly used for chest freezers.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Stainless steel.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  NUNC
Leírás:   A range of storage racks for standard microplates and DeepWell™plates in chest or upright mechanical freezers or incubators
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 