  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
uszo-kemcsoallvanyok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/71/18709571.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  IKA
Leírás:   Floating tube rack for 4×50 ml tubes
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PP, coloured.
Katalógus szám: (BELAF188760020)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PP
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (EDVO689)
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   Floating rack is ideal for floating tubes in water baths and tubs.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PP
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5