  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fecskendő pumpák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/50/20236950.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Katalógus szám: (612-5484)
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   B. Braun's Perfusor® Space Infusion Pump — with advanced delivery features that offer safety and accuracy — is ideal for operating rooms, adult care, ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (612-5485)
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   The volumetric infusion pump Infusomat® Space is one of the basic building blocks of the Space system, designed for acute care adult and pediatric fac...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Leírás:   The KDS syringe pumps give customers a cost effective solution for infusing fluids
Katalógus szám: (ISMCKDLEGATO-200)
Gyártó:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Leírás:   It is an infiuse only dual syringe pump and can accomodate two syringes.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ISMCKDS210)
Gyártó:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Leírás:   The KDS 210 including five operating modes plus independent rate and volume settings for both infusion and withdrawal.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ISMCKDLEGATO-100)
Gyártó:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Leírás:   Infuse only single syringe pump which accommodates syringes from 0,5 µl to 60 ml.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6