  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fluoreszcens mikroszkópok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VisiScope® IT405 FLD mikroszkóp klinikai és biotechnológiai laboratóriumok szövettenyésztési kutatásainak ellátására szolgál.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LED-mikroszkóp az áteső és a visszavert fluoreszcens fényhez.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Epifluoreszcens mikroszkópok, laboratóriumi alkalmazásokhoz.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DISCOVER ECHO
Leírás:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Gyártó:  ZEISS
Leírás:   The Axio Vert.A1 FL-LED has a four-position mount for LED modules for reflected light fluorescence. One position is occupied for green fluorescent pro...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2749)
Gyártó:  IDCP B.V.
Leírás:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Gyártó:  IDCP B.V.
Leírás:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 7  of 7