  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "elonyomtatott-cimkek"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/39/18945339.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  EP SCIENTIFIC
Leírás:   Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers...
Katalógus szám: (DAKL464085)
Gyártó:  DAKLAPACK
Leírás:   [EN]LABEL DRY ICE UN1845 WHITE 1 * 500 DB
UOM:  1 * 500 DB
Katalógus szám: (DAKL460610)
Gyártó:  DAKLAPACK
Leírás:   This pre printed labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.
UOM:  1 * 100 DB