  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Antisztatikus csuklópántok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/34/18990034.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (SOVE860526-00)
Gyártó:  TRESTON
Leírás:   ESD wrist strap grounding box, 3×10 mm, sárga
UOM:  1 * 1 DB