Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ruhaallvanyok-beoeltoezeshez"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/07/18945307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  Palbam
Leírás:   Gowning racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Gyártó:  Palbam
Leírás:   [EN]GOWNRACK WALL MOUNTED + 32 HANGERS 1 * 1 DB
Gyártó:  Palbam
Leírás:   These shorter gowning racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Gyártó:  METRO INTERNATIONAL COMPANY
Leírás:   [EN]RACK GARMENT, WALL,610X1825MM 1 * 1 DB
Katalógus szám: (HUPF7500452)
Gyártó:  HUPFER METALLWERKE
Leírás:   This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Tinman
Leírás:   This garment racks design line and ensure ease of use and maintenance.
Gyártó:  METRO INTERNATIONAL COMPANY
Leírás:   [EN]HANGER TUBE COAT 1 * 1 DB
1 - 7  of 7