  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Evakuálási felszerelés
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18709564.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Katalógus szám: (111-1387)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Lightweight body splint that is ideal for confined space evacuation. Once wrapped around a casualty, it provides a rigid splint. Ideal for the army an...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1375)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   This triangle is suitable for short-duration rescue and evacuation operations of an uninjured casualty in a sitting position.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (DALL1002920)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Forgatható daruoszlop, hordozható univerzális emelőrendszer beépített 30 méteres mentőcsörlővel, H-talppal és állítható lábakkal, Szél. × mélys. × mag.: 1300×1300×2250 (fully extended) mm
UOM:  1 * 1 DB