  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
elsosegely-keszlet-tartozekok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/38/18945238.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (PLUM4554)
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PLUM5151)
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM:  1 * 20 DB
Katalógus szám: (118-0247)
Gyártó:  ORKLA CARE AB
Leírás:   This cleansing spray is intended for rinsing and cleansing out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phy...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MMMEM82002A)
Gyártó:  3M MEDICAL
Leírás:   This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM:  1 * 10 Roll
Gyártó:  ORKLA CARE AB
Leírás:   Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
1 - 5  of 5