  • Kritériumok
    • Raktáron (10)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dugattyús szűrők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/84/18989884.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Kromatográfiás mintaváltókba illeszkedő, mintatartó edényként és szűrőként egyaránt funkcionáló, két részből álló eszközök. A külső edénybe kell a szű...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Mini-UniPrep™ G2 is an all-in-one syringeless filter with a borosilicate glass chamber. It replaces syringe filters for autosampler-supported UHPLC/HP...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Autovial™ syringeless filters are pre assembled filtration devices for removing particulates from samples. They replace syringe-coupled filtration dev...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Preassembled devices for the filtration and storage of laboratory samples. Device consists of a 5 ml outer test tube and a filter plunger with cap. Th...
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Claristep® filter units with PP housing and RC membranes are used for sample preparation by particle removal prior to analytics. The filters are suita...
1 - 5  of 5