  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
In-Line szűrők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/28/18989428.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (554-7713)
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   Placed between the pump and sample injection valve, the in-line filter traps particles released through normal piston seal wear within the pump. It is...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SHOWA DENKO
Leírás:   In-line filter, M.egys: 1
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   These in-line filters with PTFE membrane and PP housing are lightweight air venting units suitable for protective vents, in-line filtration and isolat...
Gyártó:  MACHEREY-NAGEL
Leírás:   In-line filters for liquid chromatography.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   This in-line filter features a hydrophobic PTFE membrane and PP housing. It is ideal for chemically aggressive solutions, reagents and organic solvent...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   Polydisc™ HD (Heavy Duty) is an all PP unit with PP membrane for aqueous and solvent samples.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   The Polydisc™ AS (Aqueous Solution) filter devices feature a PES or nylon membrane with glass microfibre prefilter and PP housing. The high throughput...
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A VACU-GUARD™ könnyen használható, beépíthető szűrőeszköz a vákuumrendszerekben található fertőző anyagok megkötéséhez, így a környezetet és a személy...
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő 