  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kötelek és rögzítők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/17/18945217.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   This Manyard® with integrated shock absorber, anchorage clip for vertical scaffolding bars and screw-lock karabiner is the ideal fall protection devic...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (139-0237)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Shock-absorbing lanyard, Miller®, A3, Poliészter, Hossz: 2 m, Átmérő: 63 mm, Tömeg: 0,95 kg
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (DALL1003099)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Lanyard, Miller® Reglex, Reglex, Zöld övezet, Polipropilén, With steel core, Hossz: 3 m, Átmérő: 14 mm, Tömeg: 1.63 kg
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (DALL1003232)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   This lanyard offers higher comfort in case of a fall. Ideal for ascending and descending a pole, tower or ladder: The user is always secured by two-wa...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   The automatic guide rope grab and anchorage line prevent workers from falling during ascent or descent. In the event of a fall, the device locks onto ...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Stretchable lanyard, shock-absorbing, Miller® Manyard, ME82, Poliamid/Teflon®, Két galvanizált csatlakozóval (ML00), Hossz: 2,0 m, Tömeg: 0,67 kg
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Restraint rope lanyard, MD02, Poliamid, Két csatlakozóval, Hossz: 1,5 m, Tömeg: 0,53 kg
1 - 8  of 13
  1  2  Következő