  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
maszo-hamok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/16/18945216.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (DALL1011893)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Fall harness, TITAN™, With positioning belt, Building & construction, Poliamid, Antisztatikus: -
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Miller H-Design® two points harness with mating buckles on chest and legs straps and two sternal webbing loops. The Miller H-Design® harnesses are the...
Katalógus szám: (113-1274)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   This harness is ideal for industrial rope access, rescue and special forces. It can be used in conjunction with a climber's seat and an ascender.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (139-0232)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Harness, Miller®, 1-point, Building & construction, Poliamid, Antisztatikus: -, Tömeg: 0,5 kg
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   The R6 Premium Revolution harness is a reinvented full body harness with redefined comfort levels and reinforced durability. This Miller R6 Revolution...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (DALL1006255)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   The tower harness is a comfortable, heavy duty, all round full body harness, with sit harness function. It has been specifically designed to work on t...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Miller H-Design® BodyFit harness with two sternal webbing loops and automatic buckles on chest and legs straps and DuraFlex Stretch webbing. The Mille...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Miller H-Design® Duraflex™ 2 points harness with two webbing loops at the front and automatic buckles on chest and leg straps. The Miller H-Design® ha...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő