  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tisztítószerek és felület tisztítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/11/18945111.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"104"
Rendezés:
Katalógus szám: (94006.1016)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LABWASH PREMIUM® Extra laboratóriumi felszerelések és preciziós alkatrészek tisztításához
Katalógus szám: (94018.1006)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water for injection according to USP, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Izopropil-alkohol Ph. Eur. (70 V/V%) és víz Ph. Eur. (30 V/V%) elegye, 0,2 μm-es membránszűrőn szűrve
Katalógus szám: (560437Q)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Alconox® detergent, por
UOM:  1 * 1,818 kg
Katalógus szám: (00699030.)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid
UOM:  1 * 5 kg
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Non-ionic, water based 10% active textile emulsion.
Katalógus szám: (35252AC)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Grime Off®
UOM:  1 * 5 l
1 - 8  of 104
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Következő