  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "dekontaminalo-szerek"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/00/18945100.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Gyártó:  THERMO SCIENTIFIC
Leírás:   N/A
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Az oldat alkalmas DNS szennyeződések eltávolítására különböző felületekről. Például használható PCR munkaállomások és készülékek, elektroforézis beren...
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Az RNase-ExitusPlus™ egy nem lúgos, nem korrozív és nem karcinogén tisztító oldat, amely nagyon hatásos RNase szennyeződések eltávolításához. Igazolta...
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Katalógus szám: (786-627)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   For improved dialysis time and rates.
UOM:  1 * 50 ml
1 - 8  of 11
  1  2  Következő