  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
tejvizsgalo-uevegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/76/20236876.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Babcock bottle, for milk, 0 - 8 %
Katalógus szám: (614-2055)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Milk sample bottles, PP with metal bottom, 50 ml capacity
UOM:  1 * 100 DB