  • Kritériumok
    • Raktáron (19)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
feherje-elemzok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/82/18989682.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Rendezés:
Katalógus szám: (M173-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (N962-100RXN)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The BCS Assay is a kit that allows for spectrophotometric determination of protein concentration.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (E535-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Biotium
Leírás:   MIX-N-STAIN CF660R ANTIBODY LABELLING KI 1 * 1 KIT
Katalógus szám: (ABNOKA3764)
Gyártó:  Abnova
Leírás:   Acetate Assay Kit (Colorimetric) is used for the quantitative colorimetric determination of acetate. Suitable for adherent or suspension cell, food, p...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (ABNOKA0833)
Gyártó:  Abnova
Leírás:   Lactate Assay Kit is used for detecting L(+)-Lactate. Suitable samples include biological fluids, cell culture supernatant, plasma, serum, tissue cult...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (ABNOAA0075)
Gyártó:  Abnova
Leírás:   Cytokine (Human) Antibody Array Kit is used for the detection of cytokines and helps to study cell signalling pathway. It includes 80 highly specific ...
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 8  of 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő