  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
immunologiai-vizsgalatok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/25/18989425.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   These Chemiluminescent Western Blot Kits allow for the detection of primary polyclonal or monoclonal antibodies provided by the user. After protein se...
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Katalógus szám: (ROCKKHA001)
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   MAXTAG HISTO ANTI-HUMAN IGG KIT FOR IMMU 1 * 1 KIT
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   LEUKOTRIENE C4/D4/E4 BIOTRAK EIA SYSTEM 1 * 1 DB
Katalógus szám: (RPN510)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   The Amerlex-M system is a magnetic separation system for use in immunoassay. It enables phase separation by introduction of a magnetic field and there...
UOM:  1 * 220 ml
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (PIER24565)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Pierce™ O-GlcNAc Western Blot Detection Kit contains a specific antibody for the O-GlcNAc post-translational modification (PTM), as well as detection ...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Easy-Titer® IgG Assay Kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
1 - 8  of 10
  1  2  Következő