  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
allati-takarmany
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/00/18989300.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   These mineral mixes are part of the rodent diet.
Katalógus szám: (ICNA0296040201)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   AIN-93-VX vitamin mix is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Corn used as pet nutrition and natural pet food.
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
UOM:  1 * 1 kg
Katalógus szám: (ICNA0290283410)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM:  1 * 10 kg
Katalógus szám: (ICNA0296009801)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Basic component of animal diet for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
1 - 8  of 12
  1  2  Következő