  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Ragasztók
4  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/82/18944882.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (ISMCSC1011)
Gyártó:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Leírás:   Adhesive for pump tubing, ergo® ragasztó 20 g (külön), 5861 porózus típusú
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MMMA804.5)
Gyártó:  3M
Leírás:   Scotch-Weld™ DP804 clear acrylic adhesive is a two-part, 1:1 mix ratio, structural adhesive. It is designed to quickly bond clear plastics and also in...
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  3M
Leírás:   Scotch-Weld™ Structural plastic adhesive DP8005 is a two-part acrylic based adhesive (10:1 ratio by volume) that can bond many low surface energy plas...
Katalógus szám: (ICNA11FIXO0125)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM:  1 * 125 ml
1 - 4  of 4