  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vákuumcsapdák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/83/18989983.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (KNFA057955)
Gyártó:  KNF
Leírás:   Cold trap made of borosilicate glass 3.3, with GL 45 closing cap.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SGEA093346)
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Cold traps use liquid carbon dioxide injected directly into a special tee fitting surrounding the column. They are suitable for holding components wit...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   For direct filling with coolant. Double-walled design ensures low coolant consumption. Includes NS 29/32 standard ground socket for connecting to the ...
Katalógus szám: (181-1275)
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   GKF 1000i típus:
A cseppfolyós nitrogénnel hűtött csapdák értékes anyagok visszanyerésére használhatók, például desztillálás során, továbbá alka...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOHLB317-60)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE head with two threaded necks GL 14 for connection of hard-walled tubing by means of separately available laboratory screw joints. Connecting nut...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KGWA17410-NW16)
Gyártó:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Leírás:   Made from borosilicate glass 3.3, in compliance with DIN/ISO 3585.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Leírás:   Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents and these cold traps can be used for m...
Gyártó:  KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Leírás:   Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents. Model KF cold traps have a GL 32 glas...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 