  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
steril-csomagolas
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/55/18989855.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Wraps with barrier and strength properties that help prevent contamination after sterilisation. These wraps are steam, EO and gas plasma compatible.
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Autoklávozható polietilén csomagolás kémiai gáttal edények és autoklávok letakarására, SUPER-POLYFOIL™, Poliészter, kék, Méretek: 203×203 mm
Katalógus szám: (BELAF132001035)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Disposable covers for dust-free storage of clean labware.
UOM:  1 * 252 DB