Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Festékek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/74/18374074.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"188"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Special dyes to highlight the morphology of microorganisms. Some examples are Gram’s staining (widely used for microscopy identification of bacteria) ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Gurr termékek valódi minőséget jelentenek a mikroszkópiás színezékek és festékek körében.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Gurr® puffertabletták mikroszkópiás festőoldatok preparálásához szükségesek.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A colorimetric screening system, based on the expression of the lac operon’s -galactosidase coding gene lacZ, is widely used in the selection of bacte...
Katalógus szám: (J644-100ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   EZ-Vision® DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent ...
Katalógus szám: (N600-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Quick-View™ fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in ...
UOM:  1 * 5 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Blue BANDit™ is a more environmentally friendly alternative to traditional Coomassie® blue staining procedures. This ready to use stain utilises deion...
1 - 8  of 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 