  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Hangmérők
3  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/17/18989817.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (SIMELU0115)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0563.8155)
Gyártó:  Testo
Leírás:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0563.8170)
Gyártó:  Testo
Leírás:   The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM:  1 * 1 DB