Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kromatográfiai szorbensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/34/18374034.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"59"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Silica gel sorbents, 80 - 200 mesh
Katalógus szám: (46609.A1)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   These resins are ideal for use in chromatographic oligosaccharide sugar separations and sugar alcohol separations.
UOM:  1 * 1 kg
Katalógus szám: (46426.A1)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   These resins are ideal for use in decolourisation in sugar solutions, metal recovery, pharmaceuticals and purification of amino acids.
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Octadecyl (C18) silica irregular 40 µm, 60Å Prep LC sorbent packing media, reverse phase, 1 kg in glass container
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Styrene divinyl benzene (SDB 1) phase bulk media
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Silica based Reverse phase media, 15 µm, 300 Å
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   These are silica based column packings with high-performance purification of strongly hydrophilic peptides and proteins based on hydrophobic character...
1 - 8  of 59
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő 