  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tárgylemez melegítők/szárítők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/05/18989805.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (720-2422)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The W10 heating plate with its sleek, compact design accommodates two rows of up to 40 slides in total. The heating plate is very useful as a stretch ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (720-0000)
Gyártó:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Leírás:   Az asztalon ötven darab, 26×76 mm-es tárgylemez fér el, amelyek közvetlenül a melegítőlapon, vagy az állítható tartókon vízszintesen, függőlegesen vag...
UOM:  1 * 1 DB