  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Retraktorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/35/18989735.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  HAMMACHER KARL
Leírás:   Retractors, Rozsdamentes acél, Hossz: 160 mm
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   These handheld retractors are used during tracheotomy procedures. They are available as a single or multi-prong instrument where the prong(s) hold bac...
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Wound retractor with prong for dental surgery.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AESCBV247R)
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Self-retaining, abdominal retractor, type Irwin.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4