Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Reagensek
16  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (N310-100TAB)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ammonium persulphate (APS) and TEMED catalyse the polymerisation of acrylamide solutions into gel matrices.
UOM:  1 * 100 Tablet
Katalógus szám: (230045R)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ammonium persulphate forms free radicals when dissolved in water, which initiate polymerisation of acrylamide solutions.
UOM:  1 * 100 Tablet
Katalógus szám: (CAYM700942-700)
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   The vial contains 700 μg of 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP) assay reagent dissolved in UltraPure water. Thaw the reagent prior to use in the Mito...
UOM:  1 * 700 µG
Katalógus szám: (A4804.1000)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   PROCLEAN EXTRA 1 * 1 l
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   APOPTOSIS INDUCER CAMPTOTHECIN 1 * 1 ml
1 - 8  of 16
  1  2  Következő