  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Borotvák és pengék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/07/18989707.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  RSG
Leírás:   Razor, Borotvapenge műanyag nyéllel, cserélhető hosszú penge, 10 darab további pengével
Katalógus szám: (MARO189)
Gyártó:  MARTOR ARGENTAX
Leírás:   This blade is made from stainless steel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MARO743.50)
Gyártó:  MARTOR ARGENTAX
Leírás:   These reinforced blades are designed for a variety of uses.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (HAMMHSB861-80)
Gyártó:  HAMMACHER KARL
Leírás:   Razor with black plastic scale.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PERSONNA MEDICAL
Leírás:   Personna® Double Edge Prep razor blades are produced using innovative technologies. The high quality stainless steel is carefully selected for optimal...
Gyártó:  PERSONNA MEDICAL
Leírás:   Razor blades for catheter cutting or cleanroom applications.
Gyártó:  PERSONNA MEDICAL
Leírás:   Blades, egyélű borotvapengék, alumínium gerinc/hátoldal, 100 penge/doboz, egyenként csomagolva, Szénacél, Vastagság: 0,22 mm, Hossz x szél.: 38,1×19 mm
Katalógus szám: (PERS89-0015)
Gyártó:  PERSONNA MEDICAL
Leírás:   Razor, Injektor pengék bevonat nélkül, bajonett szállítással, Rozsdamentes acél, Vastagság: 0,25 mm, Hossz x szél.: 38×8 mm
UOM:  1 * 1.000 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő