  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fehérjék és peptidek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/13/20734813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6970"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Heat shock isolated bovine serum albumin (BSA) suitable for use in a wide range of molecular biology applications, including Western blotting.
Katalógus szám: (24350.262)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Identification: Passes test
UOM:  1 * 500 g
Katalógus szám: (422361V)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A protease free grade albumin for RIA and ELISA applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Cohn fraction V albumin produced by cold ethanol fractionation with minimum use of chemicals. Fatty acids and native sialic acid residues are preser...
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Aprotinin (Trypsin inhibitor, pancreatic basic), high purity
Katalógus szám: (E666-500G)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   High purity grade milk protein powder.
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Zselatin, reagent grade
1 - 8  of 6 970
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő