  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Prések
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/77/18989677.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (43661.KT)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Macro/micro KBr pellet die set, 13 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   High-quality pellets are a precondition for X-ray fluorescence (XRF) analysis.
Katalógus szám: (RETS20.750.0006)
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   The PP 25 is a benchtop unit with simple and safe operation.
UOM:  1 * 1 DB