Pufferek
Gyártó:
VWR Chemicals
Leírás:
Buffer Solution, Phosphate, pH-érték: 7,00, ±0,02, Referencia hőmérséklet: 20 °C, AVS TITRINORM®, szintelen, Műanyag flakon
Gyártó:
VWR Chemicals
Leírás:
137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Gyártó:
VWR Chemicals
Leírás:
Buffer solutions, secondary standards, pH-érték: 4,005, ±0,010, Referencia hőmérséklet: 25 °C, Műanyag flakon
Gyártó:
VWR Chemicals
Leírás:
Phthalate, pH-érték: 4,01, Referencia hőmérséklet: 25 °C, szintelen
Katalógus szám:
(160847G)
Gyártó:
VWR Chemicals
Leírás:
Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
UOM:
1 * 5 l
Katalógus szám:
(J838-1L)
Gyártó:
VWR Chemicals
Leírás:
PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Kérjen árat!
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the
![]()
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the
![]()
|
|||||||||