Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "pcr-reagensek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"148"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PCR reagent, TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A VWR Taq DNS polimeráz különlegesen tiszta, hőstabil rekombináns DNS polimeráz. Robusztus eredményt biztosít a PCR alkalmazások széles körében...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Prepared in 2X concentration, peqGOLD PCR Master Mixes contain an optimised mix of reaction buffer and nucleotides in addition to peqGOLD Taq D...
Katalógus szám: (732-3267)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PCR products of up to 12 kb and up to 40 kb can be achieved with the high performance peqGOLD 'Mid Range' and 'Long Range' PCR Systems respectively, s...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (K461-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Set contains one vial of each dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 40 μmol of 100 mM solution, pH 7,0.
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (TQAC135)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This dNTP set with dATP, dCTP, dGTP, dTTP is suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions...
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (TQAC136)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This dNTP mix with dATP, dCTP, dGTP, dTTP is suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions...
UOM:  1 * 0,25 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These dNTP solutions are suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions, as well as for dil...
1 - 8  of 148
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő