  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Paraffin
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (301440ZK)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sterile liquid paraffin is mostly used in microbiology as a vehicle to improve the anaerobic culture media as : O / F, decarboxylase medium, MIO, etc....
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (10047400.)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Solvent replacement for cleaning instruments and equipments in contact with paraffin wax. paraffin wax is used to prepare histological sections for mi...
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (VWRK2079-A)
Gyártó:  KLINIPATH (PL)
Leírás:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Gyártó:  LEICA MICROSYSTEMS
Leírás:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
1 - 4  of 4