  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nukleinsav extraháló rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18989595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Quantabio
Leírás:   A Phase Lock Gel (PLG) kiküszöböli a közbenső fázis fehérje szennyeződését a fenolos extrakció során és gyorsabb eredményt, valamint jobb visszanyerés...
Gyártó:  OMEGA BIOTEK
Leírás:   A szelektív proteáz emésztés folytán mikrogramm mennyiségű DNS és RNS szabadul fel a FFPE mintákból. A tisztított nukleinsavak, bár erősen fragmentált...
Gyártó:  OMEGA BIOTEK
Leírás:   The Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits can be used to normalise and purify gDNA and DNA libraries from various DNA concentrations. Using Mag-Bind® ...
Gyártó:  OMEGA BIOTEK
Leírás:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Gyártó:  OMEGA BIOTEK
Leírás:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Gyártó:  Quantabio
Leírás:   The Extracta™ DNA prep for PCR - tissue consists of a two component reagent kit for rapid and efficient extraction of PCR ready genomic DNA from mamma...
Katalógus szám: (AXYGMAGPLANTGDNA10)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Axygen® AxyPrep™ Mag Plant gDNA Kit is a magnetic bead-based purification system that allows rapid and reliable isolation of high quality gDNA from a ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Quantabio
Leírás:   The AccuStart™ II Mouse Genotyping kit is designed for fast and easy preparation of PCR-ready DNA extracts and endpoint PCR analysis from tissues such...
1 - 8  of 43
  1  2  3  4  5  6  Következő 