  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Tükrök
8  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/54/18989554.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (SIMELD3025)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Ideal for visual inspection of hard-to-reach spots. Spots that are difficult to inspect are even more difficult to blast or coat.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MICRQDIST-66P)
Gyártó:  MICRONOVA
Leírás:   Inspection Mirror has a swivel connection allowing it to be attached to stainless steel handle and allows the operator to run the unit behind equipmen...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SIMELD3004)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Perfect tool to use for inspection of professional coating jobs on large structures, ships, tanks, buildings etc.. The inspection mirrors offers a cle...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DIDALAB
Leírás:   Mirrors used for enabling classroom experiments.
Katalógus szám: (HAMMHWJ090-00)
Gyártó:  HAMMACHER KARL
Leírás:   [EN]HANDLE EXAMINATION MIRROR SOLID 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Tinman
Leírás:   These wall mounted cleanroom mirrors complement the gowning area of the cleanroom.
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   The mouth mirror casts fine image without reflections under mid luminous conditions in the case of standard mirrors and high luminous conditions in th...
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   [EN]LARYNGEAL MIRROR, SIZE 8, 26 MM DIAM 1 * 1 DB
1 - 8  of 8