Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Földelők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/09/18945309.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Katalógus szám: (METOASK16S)
Gyártó:  Metro International
Leírás:   These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  asecos
Leírás:   These earthing cables prevent the danger of explosions as a result of arcing and electrostatic charge.
Katalógus szám: (SOVE860526-00)
Gyártó:  TRESTON
Leírás:   ESD wrist strap grounding box, 3×10 mm, sárga
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4