Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektroforézis gélek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/82/18945182.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
Katalógus szám: (M157-500ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   NEXT GEL® is a ready to pour pre-mixed solution of acrylamide, bisacrylamide, gel buffer, and SDS that enables superior, ultra-fine resolution of prot...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Agarose 3:1 HRB™ (High Resolution Blend) is a mixture of agarose formulated to provide high resolution of small nucleic acids and PCR products. This p...
Katalógus szám: (0832-500ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions, and ready-to-use solutions for customised polyacrylamide gel elect...
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (M104-100G)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   N,N'-Methlylene-bisacrylamide
UOM:  1 * 100 g
Katalógus szám: (K548-5X1ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Linear acrylamide is a co-precipitant that improves the yield of nucleic acids in the precipitation steps of purification protocols.
UOM:  1 * 5 ml
1 - 8  of 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő